1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
H26952.06
H26952.18
H26952.06EA
93.6
EUR
H26952.06
H26952.18
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 65039-10-3
Molecular Formula: C7H11ClN2
Formula Weight: 158.63
Melting Point: 49-51°
MDL No.: MFCD07784450
Formula:
C₇H₁₁ClN₂ MW: 158,63 g/mol Pto. de fusión: 49…51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784450 Núm. CAS: 65039-10-3 |