Sudan black B, grado alta pureza tinción biológica
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
190160250
190161000
ACRO190160250EA
79.9
EUR
ACRO190160250
ACRO190161000
Sudan black B, grado alta pureza tinción biológica
Sudan black B
Formula:
C₂₉H₂₄N₆ MW: 456,55 g/mol Pto. de fusión: 120…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006919 Núm. CAS: 4197-25-5 EINECS: 224-087-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark brown to black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)