4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
373230010
373230050
373230250
ACRO373230010EA
63.2
EUR
ACRO373230010
ACRO373230050
ACRO373230250
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo 99+%
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Pto. de fusión: 174…176 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006441 Núm. CAS: 1134-35-6 EINECS: 214-483-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |