4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
B24936.03
B24936.06
B24936.14
B24936.03EA
51
EUR
B24936.03
B24936.06
B24936.14
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo ≥98%
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridilo
Purity: 98%
CAS No.: 1134-35-6
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 128995
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ MW: 184.24 g/mol Pto. de fusión: 171…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006441 Núm. CAS: 1134-35-6 EINECS: 214-483-2 |