4,4'-Dinontil-2,2'-bipiridilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31476.03
H31476.06
H31476.03EA
57.7
EUR
H31476.03
H31476.06
4,4'-Dinontil-2,2'-bipiridilo ≥97%
4,4'-Dinontil-2,2'-bipiridilo
Purity: 97%
CAS No.: 142646-58-0
Molecular Formula: C28H44N2
Formula Weight: 408.67
Melting Point: 61-63°
MDL No.: MFCD00800915
Formula:
C₂₈H₄₄N₂ Pto. de fusión: 61…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800915 Núm. CAS: 142646-58-0 |