Adaptadores, tubos, KA, KECK ™, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286345105 286345002 286345208 286345302
271-7152EA 7.6 EUR
271-7152 271-7151 271-7155 271-7156
Adaptadores, tubos, KA, KECK ™, DURAN®
Racores y conectores
Adaptador KECK ™ para rosca de vidrio KA con tapón roscado.
  • Conecte o retire la manguera girando 1/4 giro
  • Disponible para tamaños GL 14, RD 14 y SQ 13
Protege el hilo del daño y garantiza conexiones rápidas, seguras y a prueba de fugas (hasta 30 bar de presión y 0,66 bar de vacío).
Información de suministro: Los adaptadores están disponibles como un conjunto completo que viene con una pieza de tubo de 4,5 / 9,0 mm Ø.