Accesorios para vasos de precipitados, forma baja, PTFE, BOLA
Proveedor: Bohlender
H927-14 H927-06 H927-08 H927-13 H927-11 H927-09 H927-07 H927-05 H927-04 H927-03 H927-15
BOHLH927-14EA 146 EUR
BOHLH927-14 BOHLH927-06 BOHLH927-08 BOHLH927-13 BOHLH927-11 BOHLH927-09 BOHLH927-07 BOHLH927-05 BOHLH927-04 BOHLH927-03 BOHLH927-15
Accesorios para vasos de precipitados, forma baja, PTFE, BOLA
Vasos de precipitados
PTFE, blanco.
  • Excelente resistencia química
  • Resistente a temperaturas de -200 a +250 °C
Tapa con hombro de centrado.