Buretas automáticas, modelo Schilling
Proveedor: Poulten & Graf
1.06832 1.06835 1.06839 1.06843 1.06845 1.06935 1.06939 1.06943 1.06945
POUL1.06832EA 103 EUR
POUL1.06832 POUL1.06835 POUL1.06839 POUL1.06843 POUL1.06845 POUL1.06935 POUL1.06939 POUL1.06943 POUL1.06945
Buretas automáticas, modelo Schilling
Buretas
AR-GLAS®, transparente o ámbar, clase B.
  • Calibrado para entregar "TD, Ex
  • Raya Schellbach, distancia reducida entre marcas de subdivisión
  • Puesta a cero automática, el frasco exprimible permite un llenado rápido, el tornillo micrométrico permite una valoración fina
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Certificaciones: Límites de error según la clase B, DIN EN ISO 385