Buretas, llave de paso recta de vidrio, clase A, Volac®.
Proveedor: Poulten & Graf
RB9803/NC/Y RB9803/WAC/Y
POULRB9803/NC/YEA 62.4 EUR
POULRB9803/NC/Y POULRB9803/WAC/Y
Buretas, llave de paso recta de vidrio, clase A, Volac®.
Buretas
Bureta, clase A, de vidrio borosilicato, llave de paso con llave de vidrio intercambiable.
  • Letras claramente legibles y finas líneas de graduación en color blanco
  • Amplia tolva para facilitar el llenado
  • Picos de vidrio intercambiables para una mejor asociación
Las buretas de clase A están calibradas individualmente, probadas en 3 puntos