Ciclopentilmetil éter ≥99.9% estabilizado, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol 50 ppm
84565.290EA
128
EUR
84565.290
84565.360
Ciclopentilmetil éter ≥99.9% estabilizado, GPR RECTAPUR®
Ciclopentilmetil éter
Formula:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Pto. de fusión: –140 °C Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –1 °C (copa cerrada) |
Número MDL:
MFCD08276401 Núm. CAS: 5614-37-9 UN: 3271 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) | Min. 99,9 % |
Coloración | Max. 10 APHA |
Peróxidos (como H2O2) | Max. 50 ppm |
Agua | Max. 100 ppm |