Buretas, llave de paso lateral, clase AS, Schellbach
Proveedor: witeg Labortechnik
3.012.905 3.012.255 3.012.505
661-4120EA 65.9 EUR
661-4120 661-4121 661-4122
Buretas, llave de paso lateral, clase AS, Schellbach
Buretas
Buretas, clase AS, línea azul de Schellbach, de conformidad certificada y de vidrio borosilicato transparente.
  • Graduación de la punta principal
  • Llave de paso lateral, con válvula de aguja de PTFE
  • Dispositivo de sobretensión