Jars, Wide Mouth, Round, Rixius
Proveedor: RIXIUS
4-0100-0500-70 4-0100-1000-80 4-0100-0250-60 4-0100-0500-80 4-0100-0750-80 4-0100-0100-4 40100100080OD 40100100080WC
216-4010EA 1.7 EUR
216-4010 RIXI4-0100-1000-80 RIXI4-0100-0250-60 RIXI4-0100-0500-80 RIXI4-0100-0750-80 RIXI4-0100-0100-4 RIXI40100100080OD RIXI40100100080WC
Jars, Wide Mouth, Round, Rixius
Tarros Tarros para uso general
Frascos, boca ancha, hecho de HDPE, sin o con tapa de rosca.
  • Buena resistencia química
  • Buena resistencia térmica
  • La tapa debe de pedirse por separado