Cierre con cepillo para botellas
Proveedor: RIXIUS
8-1090-18-57 8-1090-18-77
RIXI8-1090-18-57EA 43.5 EUR
RIXI8-1090-18-57 RIXI8-1090-18-77
Cierre con cepillo para botellas
Tapas Tapones de botellas
Cierres con cepillo hechos de HDPE.
  • Cepillo con pelo negro de cabra de unos 57 mm de longitud
  • Para las botellas redondas de 10 ml