Pala de mano de uso industrial
Proveedor: BURKLE
8300-1003 8300-1001
BURK8300-1003EA 44.1 EUR
BURK8300-1003 BURK8300-1001
Pala de mano de uso industrial
Palas
Con un aditivo antiestático, ideal para el exigente uso de los campos químico e industrial. El polipropileno es altamente resistente a productos químicos y a la temperatura.
  • Antiestático
  • Irrompibles
  • Fáciles de limpiar
  • Ligeras
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C