Buretas automáticas, patrón de pellets, clase AS
Proveedor: witeg Labortechnik
3.124.505 3.122.505
WITG3.124.505EA 518 EUR
WITG3.124.505 WITG3.122.505
Buretas automáticas, patrón de pellets, clase AS
Buretas
Buretas automáticas, patrón de pellets, clase AS, certificado de conformidad, fabricadas en DURAN.
  • Punto principal de graduación del anillo
  • Sin llave de paso entre la bureta y el depósito
  • Llave de paso de aguja lateral, con válvula de aguja de PTFE
  • Con dispositivo de sobregiro
  • Con botella de depósito de 2000 ml, sin pera de aspiración