Toallitas para sala blanca, BioClean Oryx ™
Proveedor: Nitritex
BOWB-12 BOWB-9 BOWS-9 BOWS-9B BOWS-12
NITRBOWB-12EA 563 EUR
NITRBOWB-12 NITRBOWB-9 NITRBOWS-9 NITRBOWS-9B NITRBOWS-12
Toallitas para sala blanca, BioClean Oryx ™
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Estas toallitas para salas blancas están hechas de policelulosa no tejida hidroenredada. No contienen blanqueadores ópticos ni agentes blanqueadores y proporcionan excelentes propiedades de absorción.
  • Bajo desprendimiento de partículas
  • Baja pelusa
  • Alta resistencia, suave y duradera.
  • Las versiones estériles tienen irritación gamma
Apto para su uso en entornos de clase 100, ISO 5, M3.5.
Color: Blanco.
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Precaución: Los datos exactos al momento de la publicación, los últimos resultados y métodos de prueba se pueden encontrar en el sitio web del proveedor.