Refrigeradores de farmacia, MKv y MKUv a DIN 58345
Proveedor: Liebherr
MKUV1610 MKV3910
472-0121EA 2407 EUR
472-0121 472-0123
Refrigeradores de farmacia, MKv y MKUv a DIN 58345
Refrigeradores
Estos refrigeradores de farmacia están diseñados específicamente para el almacenamiento seguro de productos de farmacia compatibles con DIN 58345. Proporcionan el máximo espacio de almacenamiento en un espacio de 60 cm y los modelos de banco inferior son sólo 820 mm de alto (MKUv) por lo que caben bajo casi cualquier banco.
  • Sistema electrónico de control de temperatura con ajuste de temperatura de 0,1 °C
  • Alarmas sonoras y visuales para puertas abiertas y temperatura (ajustables por el usuario)
  • Interfaz RS485 y contacto sin voltios para la supervisión central
  • Puerta intercambiable de cierre con cerradura
  • Luz de techo interior LED, con modelos de puertas de vidrio
  • El refrigerante utilizado es hidrocarburo: R 600a
El sistema de refrigeración por aire forzado junto con el sistema de controlador electrónico garantiza una consistencia de alta temperatura y una distribución uniforme de la temperatura. El mando Comfort almacena las temperaturas interiores mínimas y máximas, las tres últimas alarmas de temperatura, junto con la hora, fecha y duración del evento de alarma. La pantalla digital indica la temperatura exacta y el estado de funcionamiento. Hay un termostato de seguridad secundario para proteger el contenido de temperaturas inferiores a +2 °C. Además, la pantalla de alarma de falla de alimentación indica una señal audible y visual durante al menos 12 horas inmediatamente después de un fallo de alimentación (la alarma se puede apagar inmediatamente).
El interior es de plástico blanco y sin costuras con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Los estantes de rejilla de malla cerrada garantizan que los artículos no se vuelcan; los estantes son extraíbles a la apertura de la puerta de 90°.
Options: patas ajustables en altura para los modelos MKv 3910 y MKv 3913; Kit de apilamiento y juego de rodillos para los modelos MKUv 1610 y MKUv 1613. El puerto de acceso pre-perforado está diseñado para alojar un sensor PT100 o similar.
Intervalo de temperaturas: de +3 a +8 °C.