Columnas de UHPLC Accucore™ C8
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
17226-012105 17226-014005 17226-013005 17226-032130 17226-033030 17226-052130 17226-102130 17226-103030 17226-104630 17226-152130 17226-153030 17226-154630
554-2565EA 0 EUR
554-2565 554-2567 554-2566 554-2568 554-2569 554-1989 554-1991 554-2572 554-1992 554-1993 554-2573 554-1994
Columnas de UHPLC Accucore™ C8
Columnas de cromatografía
Estas columnas ofrecen menor retención por hidrofobicidad que otras columnas empaquetadas con material alquilo de cadenas más largas, como el C18, y por ello son recomendables para análisis de hidrofobicidad moderada o cuando una fase menos hidrófoba proporciona retención óptima. Basadas en la tecnología CET, garantizan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas por debajo de los 2 μm.
  • Bajo nivel de interacciones secundarias
  • Excelente cubrimiento de la fase unida
Rugged 2,6 µm solid core particles ensure high efficiencies and enable compatibility with both HPLC and UHPLC platforms. The high coverage C8 bonded phase provides optimal retention of analytes with moderate hydrophobicity or when a less hydrophobic phase provides optimum retention. Robust bonding technology and automated packing procedures ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Información para pedidos: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD holders. Cartridges with a 1 mm int.Ø require the 1 mm UNIGUARD holder (HYPE851-00), 2,1/3 mm int.Ø require the 2/3 mm UNIGUARD holder (HYPE852-00) and 4/4,6 mm int.Ø require the 4/4,6 mm UNIGUARD holder (HYPE850-00).