VWR®, Morteros, sin mano
Proveedor: VWR Collection
410-0117EA 401 EUR
410-0117 410-0108 410-0118 410-0116 410-0115 410-0114 410-0113 410-0112 410-0111 410-0110 410-0109
VWR®, Morteros, sin mano
Morteros y manos de mortero Morteros
Porcelana, fabricados conforme a la norma DIN 12906.
  • Sin pico de vertido
  • Exterior vidriado, superficie de molienda no vidriada
  • Alta resistencia frente a ácido y bases