VWR®, Buretas, llave de paso recta
Proveedor: VWR Collection
612-4139EA 57.6 EUR
612-4139 612-4140 612-4141
VWR®, Buretas, llave de paso recta
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS.
  • Franja Schellbach, llave de paso con llave de vidrio
  • Graduaciones en esmalte azul de alto contraste
  • Certificado de lote incluido
Certificaciones: DIN EN ISO 385