VWR®, Buretas, llave de paso lateral
Proveedor: VWR Collection
612-4144EA 65.2 EUR
612-4144 612-4142 612-4143
VWR®, Buretas, llave de paso lateral
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS.
  • Franja Schellbach, llave de paso con llave de vidrio
  • Graduaciones en esmalte azul de alto contraste
  • Certificado de lote incluido
DIN EN ISO 385
Certificaciones: DIN EN ISO 385