VWR®, Pipetas aforadas, 1 marca, clase AS
Proveedor: VWR Collection
612-4133EA 16.3 EUR
612-4133 612-4129 612-4130 612-4132 612-4134 612-4135 612-4136 612-4137 612-4138 612-4131
VWR®, Pipetas aforadas, 1 marca, clase AS
Pipetas Pipetas aforadas
Vidrio borosilicato 9.1.
  • Calibradas por vertido, vaciado total
  • Marca anular e inscripciones en tinte ámbar de alto contraste
  • No disponible con certificado individual
Certificaciones: DIN EN ISO 648
Información para pedidos: Identificación de lote y fecha; certificado de lote incluido.