VWR®, Bandejas de pesaje de combustión
Proveedor: VWR Collection
459-0223EA 82.6 EUR
459-0223 459-0226 459-0224 459-0225
VWR®, Bandejas de pesaje de combustión
Navecillas Navecillas de combustión
Porcelana.
  • Las bandejas de pesaje vidriadas pueden soportar temperaturas de hasta 1000 °C; las no vidriadas, hasta 1350 °C
  • Con ojal para facilitar la recuperación del horno
  • La porcelana vidriada tiene una alta resistencia a ácidos y bases