VWR®, Placas de incineración
Proveedor: VWR Collection
459-0233EA 43.4 EUR
459-0233 459-0232 459-0231 459-0230 459-0229 459-0228 459-0227
VWR®, Placas de incineración
Navecillas Navecillas de combustión
Porcelana, vidriada, fabricadas conforme a la norma DIN 12904.
  • Las placas soportan temperaturas de hasta 1000 °C
  • Estables con base plana grande no vidriada
  • La porcelana vidriada tiene una alta resistencia a ácidos y bases