VWR®, Embudos, para polvo, rama corta
Proveedor: VWR Collection
221-0239EA 21.8 EUR
221-0239 221-0240 221-0241 221-0242
VWR®, Embudos, para polvo, rama corta
Embudos Embudos para polvos
PP, translúcidos.
  • El vástago paralelo minimiza la formación de puentes de polvo
  • Nervaduras externas para una mejor evacuación del aire
  • Excelente resistencia química y térmica
  • Autoclavable
Se usan para la transferencia de productos en polvo.También adecuado para líquidos.