VWR®, Racks para tubos, PP
Proveedor: VWR Collection
212-0438EA 14.4 EUR
212-0438 212-0437 212-0436 212-0435 212-0434 212-0433 212-0432 212-0431
VWR®, Racks para tubos, PP
Gradillas Tube Racks
PP.
  • Racks fabricados en una sola pieza
  • Buena resistencia química y al calor
  • 3 alturas, el contenido está siempre visible
  • Áreas de etiquetado en los laterales