Agua, SupraSolv® para cromatografia de gases headspace, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hydrogen oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00577.2500 1.00577.1000
1.00577.2500EA 155 EUR
1.00577.2500 1.00577.1000
Agua, SupraSolv® para cromatografia de gases headspace, Supelco®
Agua
Formula: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral