Containers with screw cap
Proveedor: Anicrin
C200S120 C200S220 C200P110 C200S110
ANICC200S120EA 83 EUR
ANICC200S120 ANICC200S220 ANICC200P110 ANICC200S110
Containers with screw cap
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Información para pedidos: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904