Cestas de alambre, cuadradas
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41075016 41075020
HECH41075016EA 143 EUR
HECH41075016 HECH41075020
Cestas de alambre, cuadradas
Cestas Cestas, alambre
Estas cestas cuadradas están hechas de acero inoxidable. Diseñado para transportar, almacenar, limpiar y esterilizar utensilios de laboratorio.
  • Excelente resistencia a la temperatura
  • Buena resistencia química
  • Bordes reforzados