VWR®, Embudos de decantación cónicos
Proveedor: VWR Collection
532-0007EA 48.9 EUR
532-0007 532-0008 532-0009 532-0010 532-0011 532-0012 532-0013 532-0014 532-0015 532-0006 532-0017 532-0016
VWR®, Embudos de decantación cónicos
Embudos Embudos de separación
Vidrio de borosilicato 3.3, con tapón de NS-PE.
  • Con o sin graduaciones
  • Llave de paso con llave de PTFE
  • Muy buena resistencia química y térmica