VWR®, Embudos de decantación, Squibb
Proveedor: VWR Collection
532-0018EA 49.2 EUR
532-0018 532-0029 532-0019 532-0020 532-0021 532-0022 532-0023 532-0024 532-0025 532-0026 532-0027 532-0028
VWR®, Embudos de decantación, Squibb
Embudos Embudos de separación
Vidrio de borosilicato 3.3, con tapón de NS-PE.
  • Con o sin graduaciones
  • Llave de paso con llave de PTFE
  • Muy buena resistencia química y térmica