VWR®, Sistemas de filtración para botellas, High Performance
Proveedor: VWR Collection
514-0348EA 230 EUR
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307 514-0317
VWR®, Sistemas de filtración para botellas, High Performance
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Estos sistemas se han diseñado para la preparación de tampones, medios de cultivo tisular, medios microbiológicos y otros líquidos biológicos. Los sistemas de filtración al vacío incluyen membranas de gran diámetro para maximizar el rendimiento y la productividad. El diseño de los sistemas de filtración para botellas incluye una botella receptora de forma ergonómica, agarres moldeados y un tapón de botella patentado. El tubo de centrífuga y el sistema de embudo permiten filtrar los líquidos directamente en un tubo de 15 o 50 ml.
  • La base de pedestal Quick-Connect™ o el anillo basculante permiten la filtración sin la intervención manual del usuario. El contrapeso garantiza la estabilidad
  • La base de pedestal Quick-Connect™ garantiza la colocación correcta de la unidad
  • Las marcas de graduación en relieve de gran tamaño orientadas hacia adelante facilitan la visualización de los volúmenes
  • Se incluye un interruptor de encendido/apagado del sistema de vacío en la parte frontal
  • Adaptador de tubo de vacío para sistemas de filtración convencionales
Each separate piece is compatible with the Quick-Connect™ pedestal base providing a convenient on/off vacuum flow control, which allows for a convenient single-use vacuum hose connection and one handed operation. A cradle ring is also available for use with existing laboratory stands. Systems are available with 0,1 µm (mycoplasma filtering grade), 0,2 µm (sterilising grade) or 0,45 µm (clarification grade) asymmetric PES membranes. All items are made from FDA grade, Class VI materials and are gamma sterilised VD Max 10⁻⁶ in a 100000 cleanroom in an ISO 13485 standard facility.
Puede elegir entre sistemas completos y sólo embudos de filtración. Para los sistemas completos hay una elección de receptores: Tubos de centrífuga de 15 o 50 ml; botellas de medio de 250, 500 o 1000 ml. Los embudos de filtración de 250, 500 y 1000 ml tienen una rosca GL45.
Información de suministro: El sistema completo incluye un embudo de filtración (PS), una botella para medios (PS) o un tubo de centrífuga (PP) y un adaptador de manguera.