N,N-Dimetilformamida for peptide synthesis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
MQ200
1.00397.2500 1.00397.6025 1.00397.4000 1.00397.6190
1.00397.2500EA 298 EUR
1.00397.2500 1.00397.6025 1.00397.4000 1.00397.6190
N,N-Dimetilformamida for peptide synthesis, Supelco®
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 153
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57.5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58f54ca04f44541371e8800ec9787397bc18cfbe&vid=2a2880fd49e90c177da16050a7481943082095e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥ 99.9 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Amines (Dimethylamine) ≤ 10 ppm
Evaporation residue ≤ 10
Water ≤ 300 ppm
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C