N-Metil-2-pirrolidona (NMP) para síntesis de péptidos, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00574.2500 1.00574.4000
1.00574.2500EA 391 EUR
1.00574.2500 1.00574.4000
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) para síntesis de péptidos, Supelco®
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 202 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM