Ácido 4-bromoantranilico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55829.03 H55829.06
H55829.03EA 88.3 EUR
H55829.03 H55829.06
Ácido 4-bromoantranilico 97%
Ácido 4-bromoantranilico
Purity: 97% CAS No.: 20776-50-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: 230-234° MDL No.: MFCD03618454
Formula: C₇H₆BrNO₂
Pto. de fusión: 230…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618454
Núm. CAS: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III