Tetrabutilamonio tribromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1284-25G T1284-500G T1284-100G
TCIAT1284-25GEA 39 EUR
TCIAT1284-25G TCIAT1284-500G TCIAT1284-100G
Tetrabutilamonio tribromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutilamonio tribromuro
Formula: C₁₆H₃₆Br₃N
Pto. de fusión: 76 °C
Número MDL: MFCD00012110
Núm. CAS: 38932-80-8
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c20785fa74f0c70d7140507c43a1c104da3ab7a&vid=0c20785fa74f0c70d7140507c43a1c104da3ab7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency