Bencilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
B0050-25G B0050-500G
TCIAB0050-25GEA 16 EUR
TCIAB0050-25G TCIAB0050-500G
Bencilo ≥99.0% (por GC)
Bencilo
Formula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Pto. Ebullición: 348°C
Pto. de fusión: 95 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003080
Núm. CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Índice Merck: 14,01078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a18e91309875edb4d9a8c6319d11f7cc04690a7&vid=4a18e91309875edb4d9a8c6319d11f7cc04690a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency