Bencilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bencilparabeno, 4-Hidroxibenzoato de bencilo
H0209-25G H0209-100G
TCIAH0209-25GEA 18 EUR
TCIAH0209-25G TCIAH0209-100G
Bencilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bencilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Número MDL: MFCD00016471
Núm. CAS: 94-18-8
EINECS: 202-311-9
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83ddc15eeec8594e204550053e8f75a3e40bf149&vid=83ddc15eeec8594e204550053e8f75a3e40bf149&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 114.0 deg-C