Isocianato de 1-naftilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0125-25ML I0125-5ML
TCIAI0125-25MLEA 155 EUR
TCIAI0125-25ML TCIAI0125-5ML
Isocianato de 1-naftilo ≥99.0% (por GC)
Isocianato de 1-naftilo
Formula: C₁₁H₇NO
Pto. Ebullición: 269°C
Pto. de fusión: 36 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 135°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003881
Núm. CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&vid=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %