Adenina clorhidrato, (max. 5% H₂O) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17622.22
A17622.14
A17622.06
A17622.22EA
282
EUR
A17622.22
A17622.14
A17622.06
Adenina clorhidrato, (max. 5% H₂O) ≥98%
Adenina clorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 2922-28-3
Molecular Formula: C5H5N5.HCl
Formula Weight: 171.59
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 4009585
Formula:
C₅H₆ClN₅ Pto. de fusión: ∼ 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150864 Núm. CAS: 2922-28-3 EINECS: 220-867-0 |