N-Sodiohexametildisilazano 1 M in THF
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
L08779.AE L08779.AP
L08779.AEEA 90.1 EUR
L08779.AE L08779.AP
N-Sodiohexametildisilazano 1 M in THF
N-Sodiohexametildisilazano
CAS No.: 1070-89-9 Molecular Formula: C6H18NNaSi2 Formula Weight: 183.38 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 3629917 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009835
Formula: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183,38 g/mol
Densidad: 0,904
Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009835
Núm. CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3,II