1-(Bromometil)-4-fenoxibenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H33895.MD H33895.03
H33895.MDEA 121 EUR
H33895.MD H33895.03
1-(Bromometil)-4-fenoxibenceno ≥97%
1-(Bromometil)-4-fenoxibenceno
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038693
Núm. CAS: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III