Yodo tricloruro (Reactivo de Wijs) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H56005.06 H56005.14 H56005.22
H56005.06EA 39.9 EUR
H56005.06 H56005.14 H56005.22
Yodo tricloruro (Reactivo de Wijs) 97%
Yodo tricloruro (Reactivo de Wijs)
Formula: ICl₃
MW: 233.26 g/mol
Pto. de fusión: 63
Densidad: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036291
Núm. CAS: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,5020