1,3-Difluoro-2-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55694.03
H55694.06
H55694.03EA
88.3
EUR
H55694.03
H55694.06
1,3-Difluoro-2-nitrobenceno ≥98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 19064-24-5
Molecular Formula: C6H3F2NO2
Formula Weight: 159.09
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4940
Melting Point: 0°
Boiling Point: 91-92°/11mm
MDL No.: MFCD00192035
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ Pto. Ebullición: 91…92 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 0 °C Densidad: 1,503 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192035 Núm. CAS: 19064-24-5 EINECS: 242-793-8 |