Trimetoxisilano 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
392170050 392170250 392171000
ACRO392170050EA 63 EUR
ACRO392170050 ACRO392170250 ACRO392171000
Trimetoxisilano 95%
Trimetoxisilano
Formula: C₃H₁₀O₃Si
MW: 122,2 g/mol
Pto. Ebullición: 81…83 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008340
Núm. CAS: 2487-90-3
EINECS: 219-637-2
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %