3,7-Dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
M2073-25G M2073-5G
TCIAM2073-25GEA 171 EUR
TCIAM2073-25G TCIAM2073-5G
3,7-Dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,7-Dihidro-3-metil-1H-purina-2,6-diona
Formula: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
Pto. de fusión: 360°C
Número MDL: MFCD00005580
Núm. CAS: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8254c364bfca29903fc461956fdb66b55836112c&vid=8254c364bfca29903fc461956fdb66b55836112c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %