(3-Clorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2142-25G M2142-5G
TCIAM2142-25GEA 115 EUR
TCIAM2142-25G TCIAM2142-5G
(3-Clorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
(3-Clorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Número MDL: MFCD00800679
Núm. CAS: 53088-68-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1061deb0cfbf54bee48303ee67049c057f3ba2f2&vid=1061deb0cfbf54bee48303ee67049c057f3ba2f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %