(S)-(+)-2-Butanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-Alcohol sec-butilico
B0925.0005 B0925-1ML B0925-5ML
TCIAB0925.0005EA 164 EUR
TCIAB0925.0005 TCIAB0925-1ML TCIAB0925-5ML
(S)-(+)-2-Butanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2-Butanol
Formula: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: –114 °C
Densidad: 0,808 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064281
Núm. CAS: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de5a55d613305eb6b10dc2f84ad71cb456b1a4bc&vid=de5a55d613305eb6b10dc2f84ad71cb456b1a4bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (neat)