Ácido tereftálico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0166-25G T0166-500G
TCIAT0166-25GEA 16 EUR
TCIAT0166-25G TCIAT0166-500G
Ácido tereftálico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido tereftálico
Formula: C₈H₆O₄
Pto. Ebullición: 392 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002558
Núm. CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Índice Merck: 14,09162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea6eec5bf1f99fd70a442c91019faa22fba77dcd&vid=ea6eec5bf1f99fd70a442c91019faa22fba77dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency