4,5-Difluoro-2-nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55830.03 H55830.06
H55830.03EA 60.4 EUR
H55830.03 H55830.06
4,5-Difluoro-2-nitroanilina ≥98%
4,5-Difluoro-2-nitroanilina
Purity: 98% CAS No.: 78056-39-0 Molecular Formula: C6H4F2N2O2 Formula Weight: 174.11 Melting Point: 107-108° Beilstein Reference: 2723242
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Pto. de fusión: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010876
Núm. CAS: 78056-39-0